Få mere at vide
Propoxur, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propoxur |
| CAS | 114-26-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propoxur |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CNC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C |
| IUPAC navn | (2-propan-2-yloxyphenyl) N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Vis mere |