Få mere at vide
Propoxur-d3 (N-methyl-d3), TRC
Artikelnummer. 30415383
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30415383 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30415383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8308061MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propoxur D3 (N-methyl D3)
CAS 1219798-56-7
Molekylær formel C11 2H3 H12 N O3
Mængde 1 mg
Synonym Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
IUPAC navn (2-propan-2-yloxyphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 212.26
Formel vægt 212.124