Få mere at vide
Propofol, Mikromol™
Artikelnummer. 17953516
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17953516 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17953516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Propofol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnavne Propofol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 178,1358 g/mol