Learn More
Propofol, LoGiCal
Product Code. 30459291
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
30459291 10 mg 10mg
1 options
Product Code. 30459291 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0461.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Propofol
CAS 2078-54-8
Analyte or Component Names Propofol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H18 O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI Formula InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Solution Type Neat
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC Name 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 178.27
Quantity 10 mg
Formula Weight 178.1358 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.