Få mere at vide
Propofol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459291
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459291 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459291 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0461.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnavne Propofol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 178.1358 g/mol