Få mere at vide
Propofol Isopropyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 141214-18-8 |
| Molekylær formel | C15 H24 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | 1,3-di(propan-2-yl)-2-propan-2-yloxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vægt | 220.1827 |