Få mere at vide
Propofol-d17 beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propofol-d17 beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1683581-05-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H9D17O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl-d17 β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Propofol-d17 Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O7/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)15(10)24-18-14(21)12(19)13(20)16(25-18)17(22)23/h5-9,12-14,16,18-21H,1-4H3,(H,22,23)/t12-,13-,14+,16-,18+/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C(O)=O)O[C@@H]1OC2=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.5 |
| Procent renhed | >95 |