Få mere at vide
Propofol-d14, TRC
Artikelnummer. 30409723
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30409723 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30409723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP82975410MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol-d14
CAS 2514564-65-7
Molekylær formel C12H4D14O
Mængde 10 mg
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)-d14-phenol, 2,6-Diisopropyl-d14-phenol, 2,6-Bis(isopropyl)-d14-phenol, 2,6-Diisopropyl-d14-phenol, Ampofol-d14, Anepol-d14, Aquafol-d14, Diprifusor-d14, Diprivan-d14, Diprivan 10-d14, Diprofol-d14, Disoprivan-d14, Disoprofol-d14, Fresofol-d14, ICI 35868-d14, Ivofol-d14, NSC 5105-d14, PD 18215-d14, Plofed-d14, Pofol-d14, Pronest-d14, PropVet-d14, Propofol-lipuro-d14, Propovan-d14, Rapinovet-d14, Recofol-d14, Vetofol-d14
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,8D,9D
SMIL OC1=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,6-bis(propan-2-yl-d7)phenol
Molekylvægt (g/mol) 192.36
Formel vægt 192.22