missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propofol 4-Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30412110
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412110 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP82976010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid
CAS 13423-73-9
Molekylær formel C13 H18 O3
Mængde 10 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, Benzoic acid','4-hydroxy-3,5-diisopropyl- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoic acid, Propofol Imp. N (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
SMIL CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Formel vægt 222.1256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.