Få mere at vide
Propofol, 1 mg/ml i Methanol, Lipomed
Product Code. 30462557
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30462557 1 ml
1 options
Product Code. 30462557 Supplier Lipomed Supplier No. LPMPPF18401LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Propofol, 1 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnavne Propofol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 178,1358 g/mol