Få mere at vide
Propofol, 100 mg/ml i Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30458574
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458574 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458574 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPPF1840100LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Propofol, 100 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnavne Propofol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O
Koncentration 100 mg/mL
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 178,1358 g/mol