Få mere at vide
Propofol 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457984
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457984 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457984 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0461.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Propofol 1,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnavne Propofol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 178,1358 g/mol