Få mere at vide
Propisochlor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propisochlor |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-12(4)15(13)17(14(18)9-16)10-19-11(2)3/h6-8,11H,5,9-10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 283.1339 |