missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propiophenone-d5, TRC

Artikelnummer. 30415561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415561 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30415561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP827902500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propiophenone-d5
CAS 54419-23-7
Molekylær formel C9 D5 H5 O
Mængde 500 mg
Synonym 1-Propanone','1-(phenyl-d5)- (9CI), Propiophenone-d5, Propiophenone-2',3',4',5',6'-d5, Propiophenone-D5 (phenyl-D5), 1-(Phenyl-d5)-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)CC)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 139.206
Formel vægt 139.105
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.