missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propiophenone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiophenone-d5 |
| CAS | 54419-23-7 |
| Molekylær formel | C9 D5 H5 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Propanone','1-(phenyl-d5)- (9CI), Propiophenone-d5, Propiophenone-2',3',4',5',6'-d5, Propiophenone-D5 (phenyl-D5), 1-(Phenyl-d5)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)CC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.206 |
| Formel vægt | 139.105 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?