Få mere at vide
Propionylpromazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17993475
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993475 100 mg
17924125 1 g
17964045 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP827500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-67-6
Molekylær formel C20 H24 N2 O S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 376.94
Synonym Propionylpromazine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (7CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (8CI), 2-Propionyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, Propiopromazine hydrochloride, Tranvet, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one; hydrochlorid
SMIL Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionylpromazine hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
Formel vægt 376.1376