missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propionylpromazine-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionylpromazine D6 (N-dimethyl D6) Hydrochloride |
| CAS | 1262770-67-1 |
| Molekylær formel | C20 H18 D6 N2 OS . HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[10-[3-(Dimethylamino-d6)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone Hydrochloride, 10-[3-(Dimethyl-d6)aminopropyl]-2-propionylphenothiazine Hydrochloride, 1497CB-d6, Combelen-d6, Combilen-d6, 2-Propionyl-10-[3- (dimethyl-d6)aminopropyl)phenothiazine Hydrochloride, Propionpromazine-d6 Hydrochloride, Propiopromazine-d6 Hydrochloride, Tranvet-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3; |
| SMIL | C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])N1C=2C(SC=3C1=CC=CC3)=CC=C(C(CC)=O)C2.Cl |
| IUPAC navn | 1-[10-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.523646 |
| Formel vægt | 382.1753 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?