missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propionyl-L-carnitine, TRC

Artikelnummer. 30426013
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30426013 5 mg -
30413888 10 mg -
30426567 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2271905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20064-19-1
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.26
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-, inner salt, (2R)- (9CI, ACI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-, inner salt, (R)- (ZCI), Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, propionate, (-)- (8CI), (-)-Propionylcarnitine, L-Carnitine propionyl ester, L-Propionylcarnitine, C3-Carnitine, Levocarnitine propil, O-Propionyl-L-carnitine, Propanoyl-L-carnitine, Propionyl-L-carnitine, Propionylcarnitine, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt
IUPAC navn (3R)-3-propanoyloxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
SMIL CCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propionyl-L-carnitine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Formel vægt 217.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.