Få mere at vide
Propionyl Glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionyl Glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 131.0582 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |