Få mere at vide
Propionylchlorid, 99,5 %, fri for fosgen
Artikelnummer. 15555996 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15555996 25 g 25g
15565996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15555996 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458970250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-03-8
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
InChI nøgle RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
IUPAC navn propanoylchlorid
SMIL CCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionyl chloride
Smeltepunkt -94,0 °C
Tæthed 1.0590g/mL
Kogepunkt 80,0 °C
Flammepunkt 6 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Lineær formel C2H5COCl
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.059
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
Viskositet 0,48 mPa (20 °C)
Formel vægt 92.52
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionyl chloride, phosgene free
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.