Få mere at vide
Propionyl chloride, 98%
Artikelnummer. p-4509886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
25g
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10021460
Brand: Thermo Scientific Acros 131530250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-03-8
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
InChI nøgle RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
IUPAC navn propanoylchlorid
SMIL CCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionyl chloride
Smeltepunkt -94.0°C
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 77.0°C to 79.0°C
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5COCl
Brydningsindeks 1.4020 to 1.4050
Mængde 25 g
Beilstein 02,243
Merck Index 15,7942
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol
Viskositet 0.48 mPa.s (20°C)
Formel vægt 92.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.