Få mere at vide
Propionyl chloride, 98%
Description
Propionylchlorid bruges som mellemprodukt i produktionen af landbrugskemikalier og lægemidler. Det tjener som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser. Det fungerer som et afgrødebeskyttende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Propionylchlorid bruges som mellemprodukt i produktionen af agrokemikalier og lægemidler. Det tjener som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser. Det fungerer som et afgrødebeskyttende middel.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med alkoholer, oxidationsmidler, stærke baser og vand.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Propionyl chloride |
| Smeltepunkt | -94°C |
| Tæthed | 1.061 |
| Kogepunkt | 77°C to 79°C |
| Flammepunkt | 11°C (51°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Lineær formel | CH3CH2COCl |
| Brydningsindeks | 1.404 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1815 |
| Show More |
Safety and Handling
- Propionyl chlorid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Propionyl chloride