Få mere at vide
Propionylbromid, 95%
Artikelnummer. 10413125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10413125 25 g Glasflaske 25g
10146373 5 g Glasflaske 5g
10024293 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10413125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392360250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 598-22-1 | C3H5BrO | 136,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-22-1
Molekylær formel C3H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 136.98
MDL nummer MFCD00000116
InChI nøgle RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
PubChem CID 69018
IUPAC navn propanoylbromid
SMIL CCC(=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionyl bromide
Farve Blå-grå
Tæthed 1.5200g/mL
Kogepunkt 104 °C
Flammepunkt 52 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2COBr
Brydningsindeks 1,4525 til 1,4575 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.52
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer voldsomt
Formel vægt 136.98
Procent renhed 95%
Fysisk form Tablets
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.