Få mere at vide
Propionitrile, TRC
Artikelnummer. 30428264
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30428264 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30428264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7963901G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionitrile
CAS 107-12-0
Molekylær formel C3 H5 N
Mængde 1 g
Synonym Propanenitrile, Propionitrile (8CI), 1-Methylacetonitrile, Cyanoethane, Ether cyanatus, Ethyl cyanide, Hydrocyanic ether, NSC 7966, Propionic nitrile, Propiononitrile, Propylnitrile, n-Propanenitrile
InChI formel InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
SMIL CCC#N
IUPAC navn propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 55.08
Formel vægt 55.0422