Få mere at vide
Propionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionitrile |
| CAS | 107-12-0 |
| Molekylær formel | C3 H5 N |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Propanenitrile, Propionitrile (8CI), 1-Methylacetonitrile, Cyanoethane, Ether cyanatus, Ethyl cyanide, Hydrocyanic ether, NSC 7966, Propionic nitrile, Propiononitrile, Propylnitrile, n-Propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCC#N |
| IUPAC navn | propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 55.08 |
| Formel vægt | 55.0422 |