Få mere at vide
Propionitrile, TRC
Artikelnummer. 30423366
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30423366 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30423366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7963902.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionitrile
CAS 107-12-0
Molekylær formel C3 H5 N
Mængde 2.5 g
Synonym Propanenitrile, Propionitrile (8CI), 1-Methylacetonitrile, Cyanoethane, Ether cyanatus, Ethyl cyanide, Hydrocyanic ether, NSC 7966, Propionic nitrile, Propiononitrile, Propylnitrile, n-Propanenitrile
InChI formel InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
SMIL CCC#N
IUPAC navn propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 55.08
Formel vægt 55.0422