Få mere at vide
Propionitrile, 99%
Artikelnummer. 11424634
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424634 250 mL 250ml
11414634 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424634 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13203.AK
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propionitril, fungerer som opløsningsmidler og omsættes yderligere til forskellige anvendelser, herunder, Ekstraktionsopløsningsmiddel til fedtsyrer, olier og umættede carbonhydrider, Opløsningsmiddel til spinding og støbning, fjernelsesmiddel af farvestoffer og aromatiske alkoholer, Ikke-vandigt opløsningsmiddel til titreringer og til uorganiske salte, Omkrystallisation af organiske parenttiske steroider, intermediært parenttiske steroider, biokemi, Katalysator og komponent af overgangsmetalkomplekskatalysatorer, Stabilisator til chlorerede opløsningsmidler, Kemisk mellemprodukt og opløsningsmiddel til parfume og lægemidler. Det bruges som en dielektrisk væske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propionitril, fungerer som opløsningsmidler og omsættes yderligere til forskellige applikationer, herunder, Ekstraktionsopløsningsmiddel til fedtsyrer, olier og umættede kulbrinter, Opløsningsmiddel til spinding og støbning, fjernelsesmiddel af farvestoffer og aromatiske alkoholer, Ikke-vandigt opløsningsmiddel til titreringer og til uorganiske salte, til organiske, parering af kemiske steroidforbindelser, i organiske, syntetiske steroidforbindelser, biokemi, Katalysator og komponent af overgangsmetalkomplekskatalysatorer, Stabilisator til chlorerede opløsningsmidler, Kemisk mellemprodukt og opløsningsmiddel til parfume og lægemidler. Det bruges som en dielektrisk væske.
Opløselighed Det nedbrydes med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Træf foranstaltninger for at forhindre opbygning af elektrostatisk ladning. Inkompatibel med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-12-0
Molekylær formel C3H5N
Molekylvægt (g/mol) 55.08
MDL nummer MFCD00001948
InChI nøgle FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
IUPAC navn propannitril
SMIL CCC#N
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Propionitrile
Smeltepunkt -92°C
Tæthed 0.781
Kogepunkt 97°C to 98°C
Flammepunkt 6°C (42°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.366
Mængde 250 mL
FN nummer UN2404
Beilstein 773680
Merck Index 14,7827
Opløselighedsinformation It decomposes with water.
Formel vægt 55.08
Procent renhed 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propionitrile
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionitrile
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.