Få mere at vide
Propionitril, 99%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656214 100 mL Glasflaske 100ml
10205620 500 mL Glasflaske 500ml
11351902 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10656214 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 180891000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-12-0
Molekylær formel C3H5N
Molekylvægt (g/mol) 55.08
MDL nummer MFCD00001948
InChI nøgle FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
IUPAC navn propannitril
SMIL CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionitrile
Smeltepunkt -93.0°C
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 97.0°C
Flammepunkt 6°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CN
Brydningsindeks 1.3650 to 1.3670
Mængde 100 mL
Beilstein 02,245
Merck Index 15,7941
Specifik vægtfylde 0.77
Opløselighedsinformation Solubility in water: 99.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, dmf, acetone,, benzene and dichloroethylen
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
Formel vægt 55.08
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.