Få mere at vide
Propionitrile-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionitrile-3,3,3-D3 |
| CAS | 24300-21-8 |
| Molekylær formel | C3 D3 H2 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Propanenitrile-3,3,3-d3 (9 CI), Propionitrile-3,3,3-d3 (8 CI), 3,3,3-Trideuteropropionitrile, Propionitrile-3,3,3-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CC#N |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuteriopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 58.097 |
| Formel vægt | 58.061 g/mol |
| Vis mere |