Få mere at vide
Propionic-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic Acid-d5 |
| CAS | 60153-92-6 |
| Molekylær formel | C3 D5 H O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanoic-d5 acid (9 CI), Propionic acid D5, Propionic acid-d5, Propanoic-d5 acid, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.109 |
| Formel vægt | 79.068 g/mol |
| Vis mere |