missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propionic-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic Acid 2,2-D2 |
| CAS | 19136-91-5 |
| Molekylær formel | C3 D2 H4 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Propanoic-2,2-d2 acid (9CI), Propionic-2,2-d2 acid (7CI','8CI), α-Dideuteropropanolic acid, Propionic acid D2 (methylene-D2), Propionic acid 2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.091 |
| Formel vægt | 76.049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?