Få mere at vide
Propionic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic Anhydride |
| CAS | 123-62-6 |
| Molekylær formel | C6 H10 O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Propanoic acid','1,1'-anhydride, Propanoic acid','anhydride (9CI), Propionic anhydride (6CI,8CI), Methylacetic anhydride, Propanoic anhydride, Propanoyl propanoate, Propionic acid anhydride, Propionyl anhydride, Propionyl oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)OC(=O)CC |
| IUPAC navn | propanoyl propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.1418 |
| Formel vægt | 130.063 |