Få mere at vide
Propionic anhydride, 99
Artikelnummer. 10669783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10669783 250 mL 250ml
10563681 1 L 1 L
10300844 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10669783 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131522500
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 123-62-6 | C6;H1;0;O3; | 130.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-62-6
Molekylær formel C6;H1;0;O3;
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic anhydride
Smeltepunkt -42.0°C
Tæthed 1.0150 g/mL
Kogepunkt 167.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 63°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4030 to 1.4050
Mængde 250 mL
Beilstein 02, 242
Merck Index 15, 7940
Specifik vægtfylde 1.0150
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: hydrolyses aq. soln. forming propionic acid. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, ether and chloroform
Viskositet 1.144 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.14
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.