Få mere at vide
Propionsyre, natriumsalt, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
Artikelnummer. 10081550
Brand: Thermo Scientific Acros 149010250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-40-6
Molekylær formel C3H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.06
MDL nummer MFCD00002759
InChI nøgle JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC navn natrium; propanoat
SMIL CCC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid, sodium salt
Smeltepunkt 285°C to 286°C
Farve Hvid
Flammepunkt >250°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.0-100.5%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C2H5CO2Na
Mængde 25 g
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 96.06
Procent renhed 99.0-100.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver