Få mere at vide
Propionsyre, natriumsalt, 99,0-100,5%
Artikelnummer. 10423965 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423965 5 kg Plast tromle 5kg
10081550 25 g Plastflaske 25g
10245340 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10423965 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-40-6
Molekylær formel C3H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.06
MDL nummer MFCD00002759
InChI nøgle JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC navn natrium; propanoat
SMIL CCC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid, sodium salt
Smeltepunkt 285°C to 286°C
Farve Hvid
Flammepunkt >250°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.0-100.5%
Emballage Plast tromle
Lineær formel C2H5CO2Na
Mængde 5 kg
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 96.06
Procent renhed 99.0-100.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver