Få mere at vide
Propionic acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic acid |
| CAS | 79-09-4 |
| Kogeområde | 140.7°C to 141.4°C/1013 hPa |
| Smeltepunkt | -20°C |
| Tæthed | 0.993 g/cm³ at 20°C |
| Flammepunkt | 54°C (closed cup) |
| Mængde | 25 L |
| Synonym | Propionic acid, Methyl acetic acid, Propionic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.08 |
| Grad | Not Available |