Få mere at vide
Propionic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15858340
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15858340 2.5 L 2.5 L
15816250 100 mL -
15826250 500 mL -
15848340 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15858340 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8006052500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-09-4
Tekniske data
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 0.993 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 140.7°C to 141.4°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002756
Mængde 2.5 L
Synonym Propionic acid, Methyl acetic acid, Propionic acid
Molekylvægt (g/mol) 74.08