Få mere at vide
Propionsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30425645
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30425645 50 g
1 options
Artikelnummer. 30425645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP78637050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid methyl ester
CAS 554-12-1
Molekylær formel C4 H8 O2
Mængde 50 g
Synonym Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)OC
IUPAC navn Methylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Formel vægt 88.0524