Få mere at vide
Propionsyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic acid methyl ester |
| CAS | 554-12-1 |
| Molekylær formel | C4 H8 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)OC |
| IUPAC navn | Methylpropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vægt | 88.0524 |