Få mere at vide
Propionic acid-ethyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propanoic acid ethyl ester |
| CAS | 105-37-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propanoic acid ethyl ester |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C5 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Propionic acid-ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC |
| IUPAC navn | ethyl propanoate |
| Vis mere |