Få mere at vide
Propionic acid-ethyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315494
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30315494 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30315494 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA16493500100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propanoic acid ethyl ester
CAS 105-37-3
Analyt- eller komponentnavne Propanoic acid ethyl ester
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propionic acid-ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC
IUPAC navn ethyl propanoate
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 102.0681 g/mol