Få mere at vide
Propionic Acid-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic acid D6 |
| CAS | 19448-61-4 |
| Molekylær formel | C3 D6 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propionic-d5 acid-d (8 CI), Propionic acid (C2D5COOD), Propionic acid-d6, Propanoic-d5 acid-d (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2/hD |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | deuterio 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.1155 |
| Formel vægt | 80.0744 g/mol |
| Vis mere |