Få mere at vide
Propionic Acid-d5, TRC
Artikelnummer. 30428635
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30428635 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP786363100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic Acid-d5
CAS 60153-92-6
Molekylær formel C3 D5 H O2
Mængde 100 mg
Synonym Propanoic-d5 acid (9CI), Propionic acid D5, Propionic acid-d5, Propanoic-d5 acid, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 79.109
Formel vægt 79.068