missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propionic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic Acid-d3 |
| CAS | 55577-88-3 |
| Molekylær formel | C3 D3 H3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid (9CI), Propionic-3,3,3-d3 acid (7CI), Propionic acid D3 (methyl D3), Propionic acid-d3, Propionic acid 3,3,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.097 |
| Formel vægt | 77.056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?