Få mere at vide
Propionsyre, 99%
Artikelnummer. 11346846
Skift visning
Mængde:
100 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346846 1000 g 1kg
11336846 100 g 100g
11356846 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04210.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74,079 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Propionsyre bruges som konserveringsmiddel til dyrefoder og fødevarer til menneskeføde. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af polymerer som cellulose-acetat-propionat, kunstige smagsstoffer, agrokemikalier og i blegemidler. Derudover bruges det til syntese af morfaner.
Opløselighed Blandbar med vand, alkohol, diethylether
og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-09-4
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.079
MDL nummer MFCD00002756
InChI nøgle XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC navn propansyre
SMIL CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid
Smeltepunkt -21 °C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 140 °C til 141 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CH3CH2CO2H
Brydningsindeks 1.3875
Mængde 1000 g
FN nummer UN3463
Beilstein 506071
Merck Index 14,7825
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, diethylether og kloroform.
Formel vægt 74.08
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid