Få mere at vide
Propionic acid, 99%, pure
Artikelnummer. 11984921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11984921 10 L Plast tromle 10 L
10193190 1 L EcoSafPak™ Glasflaske 1 L
10634622 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149300100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-09-4
InChI nøgle XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC navn propansyre
SMIL CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid
Smeltepunkt -22.0°C
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 141.0°C
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C3H6O2
Lineær formel C2H5CO2H
Brydningsindeks 1.3850 to 1.3870
Mængde 10 L
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Merck Index 15, 7939
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Viskositet 1.02 mPa.s (25°C)
Formel vægt 74.08
Damptryk 5mbar at 20°C
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske