Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic acid |
| Tæthed | 0.9900g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | EcoSafPak™ Glasflaske |
| Molekylær formel | C3H6O2 |
| Lineær formel | C2H5CO2H |
| Brydningsindeks | 1,3850 til 1,3870 (20 °C, 589 nm) |
| Mængde | 1 L |
| Beilstein | 02, 234 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Propionic acid
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.