Få mere at vide
Propionic acid, 99.9%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497222 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11497222 100 mL
1 options
Artikelnummer. 11497222 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215195680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid
CAS 79-09-4
Molekylær formel C3H6O2
Mængde 100 mL
Synonym Propanoic acid, Ethylformic acid
InChI nøgle XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(O)=O
IUPAC navn propansyre
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Formel vægt 74.08
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PROPIONIC ACID           
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionic acid