Få mere at vide
Propionic acid, ≥99.5% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15655700 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15655700 50 mL Poly bottle 50ml
1 options
Artikelnummer. 15655700 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 4991650ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid
CAS 79-09-4
Smeltepunkt -21°C
Farve Colorless
Tæthed 0.993g/mL at 25°C
pH Acidic
Kogepunkt ∼141°C (1013hPa)
Flammepunkt 54°C (129.2°F)
Tændingspunkt 955°F
Lugt Unpleasant
Emballage Poly bottle
Molekylær formel C3H6O2
Lineær formel CH3CH2COOH
MDL nummer MFCD00002756
Mængde 50 mL
FN nummer UN3463
Beilstein 506071
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
Opløselighedsinformation Completely miscible in water
InChI nøgle XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(=O)O
IUPAC navn propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Dampdensitet 2.55 (vs air)
ChEBI CHEBI:30768
Formel vægt 74.08g/mol
Damptryk 2.4mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionic acid