missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propionic Acid-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic Acid 1-13C |
| CAS | 6212-69-7 |
| Molekylær formel | 13C C2 H6 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Propionic Acid-13C, Propanoic-1-13C acid (9CI), Propanoic-1-13C acid, Propionic acid-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i3+1 |
| SMIL | CC[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (1^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.071 |
| Formel vægt | 75.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?