Få mere at vide
Propionsyre 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309717
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309717 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309717 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16493000AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid (Propanoic acid)
CAS 79-09-4
Analyt- eller komponentnavne Propionic acid (Propanoic acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
SMIL CCC(=O)O
IUPAC navn propansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 74,0368 g/mol