Få mere at vide
Propionic-3,3,3-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic Acid-d3 |
| CAS | 55577-88-3 |
| Molekylær formel | C3 D3 H3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid (9 CI), Propionic-3,3,3-d3 acid (7 CI), Propionic acid D3 (methyl D3), Propionic acid-d3, Propionic acid 3,3,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.097 |
| Formel vægt | 77.056 g/mol |
| Vis mere |